Merck
AMBH6FD7F6B8
Ambeed, Inc.
4-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥22,800
5 G
¥54,800
ベンダーカタログ番号: A776759-1G
¥22,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥22,800
5 G
¥54,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A776759-1G
¥22,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-N,N-diisopropylbenzamide
Inchi Code
1S/C13H18BrNO/c1-9(2)15(10(3)4)13(16)11-5-7-12(14)8-6-11/h5-10H,1-4H3
InChI Key
ZRHGXOKPARSBQA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/79606-46-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)