Merck
AMBH6FD7F6B6
Ambeed, Inc.
1-(6-Aminonaphthalen-2-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥31,800
250 MG
¥48,400
1 G
¥121,900
ベンダーカタログ番号: A158501-100MG
¥31,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥31,800
250 MG
¥48,400
1 G
¥121,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A158501-100MG
¥31,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
1-(6-amino-2-naphthyl)ethanone
Inchi Code
1S/C12H11NO/c1-8(14)9-2-3-11-7-12(13)5-4-10(11)6-9/h2-7H,13H2,1H3
InChI Key
JNLSPLHVEKEGGK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7470-88-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)