Merck
AMBH6FD7F63D
Ambeed, Inc.
2,6-Dichloro-5-methylpyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,900
250 MG
¥12,900
1 G
¥21,200
ベンダーカタログ番号: A328670-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,900
250 MG
¥12,900
1 G
¥21,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.03
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A328670-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,6-dichloro-5-methyl-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2/c1-3-2-4(9)6(8)10-5(3)7/h2H,9H2,1H3
InChI Key
OWYDPZWYAJXJAP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/58596-89-7.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)