Merck
AMBH58176A7E
Ambeed, Inc.
1-Benzofuran-2-yl(pyridin-3-yl)methanamine 2hcl
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥28,100
250 MG
¥40,900
ベンダーカタログ番号: A803725-100MG
¥28,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥28,100
250 MG
¥40,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A803725-100MG
¥28,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-benzofuran-2-yl(3-pyridinyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H12N2O.2ClH/c15-14(11-5-3-7-16-9-11)13-8-10-4-1-2-6-12(10)17-13;;/h1-9,14H,15H2;2*1H
InChI Key
OUKXGAAMJOMUQC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1303889-76-0.html
Synonym
Benzofuran-2-yl(pyridin-3-yl)methanamine dihydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)