Merck
AMBH58176A03
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3-fluoropyridin-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥16,200
250 MG
¥24,300
1 G
¥53,000
5 G
¥165,700
ベンダーカタログ番号: A720208-100MG
¥16,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥16,200
250 MG
¥24,300
1 G
¥53,000
5 G
¥165,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.54
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A720208-100MG
¥16,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-chloro-3-fluoropyridin-2-ol
Inchi Code
1S/C5H3ClFNO/c6-4-2-1-3(7)5(9)8-4/h1-2H,(H,8,9)
InChI Key
OVBUBBZWODRDRD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1369769-03-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1369769-03-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)