Merck
AMBH58176981
Ambeed, Inc.
1-Ethyl-1H-indole-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,100
250 MG
¥24,100
1 G
¥46,200
5 G
¥104,300
ベンダーカタログ番号: A634548-100MG
¥17,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,100
250 MG
¥24,100
1 G
¥46,200
5 G
¥104,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A634548-100MG
¥17,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-ethyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H11NO/c1-2-12-10(8-13)7-9-5-3-4-6-11(9)12/h3-8H,2H2,1H3
InChI Key
RSPBMMVLDZQYKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40913-43-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/40913-43-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)