Merck
AMBH58176960
Ambeed, Inc.
AMG-208
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥17,700
25 MG
¥23,500
100 MG
¥52,400
ベンダーカタログ番号: A611009-10MG
¥17,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥17,700
25 MG
¥23,500
100 MG
¥52,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
383.41
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A611009-10MG
¥17,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-methoxy-4-[(6-phenyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3-yl)methoxy]quinoline
Inchi Code
1S/C22H17N5O2/c1-28-16-7-8-17-19(13-16)23-12-11-20(17)29-14-22-25-24-21-10-9-18(26-27(21)22)15-5-3-2-4-6-15/h2-13H,14H2,1H3
InChI Key
HEAIZQNMNCHNFD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1002304-34-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)