Merck
AMBH58176902
Ambeed, Inc.
4-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥29,600
250 MG
¥49,500
1 G
¥114,900
ベンダーカタログ番号: A544065-100MG
¥29,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥29,600
250 MG
¥49,500
1 G
¥114,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
292.56
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A544065-100MG
¥29,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
4-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H3ClF6O2/c10-6-4(8(11,12)13)1-3(7(17)18)2-5(6)9(14,15)16/h1-2H,(H,17,18)
InChI Key
IHSOZOKVWIJDQK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/773108-93-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)