Merck
AMBH581767C2
Ambeed, Inc.
(2,2-Dibromovinyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥21,200
250 MG
¥25,900
ベンダーカタログ番号: A354596-100MG
¥21,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥21,200
250 MG
¥25,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.94
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A354596-100MG
¥21,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2,2-dibromovinyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6Br2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI Key
CYLVUSZHVURAOY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7436-90-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)