Merck
AMBH5817678C
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-4-carboxyphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.97
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(dihydroxyboryl)-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H9BO5/c1-14-7-4-5(9(12)13)2-3-6(7)8(10)11/h2-4,12-13H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
ASOXJGFTNRPKEN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/851335-12-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)