Merck
AMBH5817665C
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-(bromomethyl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,900
250 MG
¥14,000
1 G
¥22,800
5 G
¥59,000
ベンダーカタログ番号: A155574-100MG
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,900
250 MG
¥14,000
1 G
¥22,800
5 G
¥59,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.94
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A155574-100MG
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-bromo-5-(bromomethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5Br2N/c9-4-6-1-7(5-11)3-8(10)2-6/h1-3H,4H2
InChI Key
ZOHGEUWDTPFLKJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/124289-24-3.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/124289-24-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)