Merck
AMBH580649C5
Ambeed, Inc.
1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,300
250 MG
¥15,700
1 G
¥26,100
ベンダーカタログ番号: A932233-100MG
¥13,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,300
250 MG
¥15,700
1 G
¥26,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A932233-100MG
¥13,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,3,3-trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C12H15N/c1-9-11-7-5-4-6-10(11)8-12(2,3)13-9/h4-7,13H,1,8H2,2-3H3
InChI Key
BAAWARPXSICMOY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/79023-51-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)