Merck
AMBH5806491C
Ambeed, Inc.
1,8-Naphthyridine-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥29,400
250 MG
¥40,200
1 G
¥82,900
5 G
¥269,900
ベンダーカタログ番号: A831266-100MG
¥29,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥29,400
250 MG
¥40,200
1 G
¥82,900
5 G
¥269,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A831266-100MG
¥29,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
[1,8]naphthyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6N2O/c12-6-8-4-3-7-2-1-5-10-9(7)11-8/h1-6H
InChI Key
TXEQVJDZTRPUKO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64379-45-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)