Merck
AMBH580648E4
Ambeed, Inc.
2-(Piperidin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.65
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-piperidinylacetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2.ClH/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7;/h7,9H,1-3,5-6H2;1H
InChI Key
ZMGVIBYONJXGRF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/153566-98-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)