Merck
AMBH5806476D
Ambeed, Inc.
3,5-Dichlorotoluene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,000
5 G
¥14,200
10 G
¥19,500
25 G
¥30,300
100 G
¥81,700
ベンダーカタログ番号: A633318-1G
¥10,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,000
5 G
¥14,200
10 G
¥19,500
25 G
¥30,300
100 G
¥81,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.03
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A633318-1G
¥10,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,3-dichloro-5-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H6Cl2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4H,1H3
InChI Key
RYMMNSVHOKXTNN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Viscous liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25186-47-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/25186-47-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)