Merck
AMBH5806470D
Ambeed, Inc.
Methyl 5-chloro-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥23,000
250 MG
¥33,200
ベンダーカタログ番号: A595288-100MG
¥23,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥23,000
250 MG
¥33,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.59
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A595288-100MG
¥23,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 5-chloro-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H6ClF3O3/c1-16-8(15)4-2-6(10)5(3-7(4)14)9(11,12)13/h2-3,14H,1H3
InChI Key
KBMVLEGUYRDYPH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1103837-39-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)