Merck
AMBH58064708
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-1H-indazole-7-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-fluoro-1H-indazole-7-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H4FN3/c9-7-2-1-5(3-10)8-6(7)4-11-12-8/h1-2,4H,(H,11,12)
InChI Key
CALJWEONZADKAL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1408058-17-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1408058-17-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)