Merck
AMBH58064669
Ambeed, Inc.
2-Amino-2-(naphthalen-1-yl)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,100
250 MG
¥18,200
1 G
¥48,400
5 G
¥150,000
ベンダーカタログ番号: A528345-100MG
¥13,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,100
250 MG
¥18,200
1 G
¥48,400
5 G
¥150,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A528345-100MG
¥13,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-amino-2-(1-naphthyl)ethanol
Inchi Code
1S/C12H13NO/c13-12(8-14)11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h1-7,12,14H,8,13H2
InChI Key
GIJHQOMBLOZMEG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/86217-42-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)