Merck
AMBH5806464D
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 1H-pyrazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,600
250 MG
¥13,700
1 G
¥18,800
5 G
¥51,700
ベンダーカタログ番号: A515437-100MG
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,600
250 MG
¥13,700
1 G
¥18,800
5 G
¥51,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A515437-100MG
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 1H-pyrazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)6-4-9-10-5-6/h4-5H,1-3H3,(H,9,10)
InChI Key
UAERPLOMIPPTSK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/611239-23-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)