Merck
AMBH580645EA
Ambeed, Inc.
(5-Bromo-2-chlorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,600
5 G
¥14,200
25 G
¥22,600
100 G
¥65,800
500 G
¥296,800
ベンダーカタログ番号: A473056-1G
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,600
5 G
¥14,200
25 G
¥22,600
100 G
¥65,800
500 G
¥296,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
313.55
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A473056-1G
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(5-bromo-2-chlorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H7BrClFO/c14-9-3-6-12(15)11(7-9)13(17)8-1-4-10(16)5-2-8/h1-7H
InChI Key
LVILQFKAGQFQEK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/915095-85-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)