コンテンツへスキップ
Merck

AMBH580644F0

Ambeed, Inc.

Antitrypanosomal agent 1

ログイン組織・契約価格を表示する

サイズを選択してください

100 MG
¥12,400
250 MG
¥15,700

ベンダーカタログ番号: A377975-100MG

¥12,400


12日以内に発送 - Aldrich提携会社より

通知を受け取る

この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。


サイズを選択してください

表示を変更する
100 MG
¥12,400
250 MG
¥15,700

About This Item

CAS番号:
分子量:
282.6
MDL番号:

ベンダーカタログ番号: A377975-100MG

¥12,400


12日以内に発送 - Aldrich提携会社より

通知を受け取る

この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。

Iupac Name

1-(3,4-dichlorophenyl)-3-(dimethylamino)-1-propanone hydrochloride

Inchi Code

1S/C11H13Cl2NO.ClH/c1-14(2)6-5-11(15)8-3-4-9(12)10(13)7-8;/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3;1H

InChI Key

PRRKQCKNKRZOPV-UHFFFAOYSA-N

保管温度

Inert atmosphere,2-8C

Purity

97%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/75144-12-6.html

ピクトグラム

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)