Merck
AMBH5806447F
Ambeed, Inc.
N-[3-(Dimethylamino)propyl]acrylamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥10,900
100 G
¥15,700
500 G
¥43,100
ベンダーカタログ番号: A329359-25G
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥10,900
100 G
¥15,700
500 G
¥43,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A329359-25G
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-[3-(dimethylamino)propyl]acrylamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)
InChI Key
ADTJPOBHAXXXFS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3845-76-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)