Merck
AMBH5806440C
Ambeed, Inc.
Methyl 4-hydroxynicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥19,300
1 G
¥34,300
5 G
¥106,300
10 G
¥171,800
25 G
¥343,200
ベンダーカタログ番号: A278719-250MG
¥19,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥19,300
1 G
¥34,300
5 G
¥106,300
10 G
¥171,800
25 G
¥343,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A278719-250MG
¥19,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 4-hydroxynicotinate
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-11-7(10)5-4-8-3-2-6(5)9/h2-4H,1H3,(H,8,9)
InChI Key
IHBXKOZLARNEHF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67367-24-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)