Merck
AMBH58064354
Ambeed, Inc.
Furan-2,5-dicarbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,400
250 MG
¥13,500
1 G
¥27,200
5 G
¥98,300
ベンダーカタログ番号: A200439-100MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,400
250 MG
¥13,500
1 G
¥27,200
5 G
¥98,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
118.09
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A200439-100MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,5-furandicarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2N2O/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2H
InChI Key
KCSYJHQYWTYFCM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/58491-62-6.html
ピクトグラム
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/58491-62-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)