Merck
AMBH58064343
Ambeed, Inc.
Sodium 4-isopropylbenzenesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥12,600
25 G
¥21,000
100 G
¥30,700
ベンダーカタログ番号: A191164-5G
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥12,600
25 G
¥21,000
100 G
¥30,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A191164-5G
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
sodium 4-isopropylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C9H12O3S.Na/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)13(10,11)12;/h3-7H,1-2H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
QEKATQBVVAZOAY-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15763-76-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)