Merck
AMBH58064333
Ambeed, Inc.
Elastase-IN-3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,900
5 G
¥14,600
25 G
¥27,400
100 G
¥56,800
500 G
¥189,700
ベンダーカタログ番号: A183502-1G
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,900
5 G
¥14,600
25 G
¥27,400
100 G
¥56,800
500 G
¥189,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.34
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A183502-1G
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,4'-disulfanediyldiphenol
Inchi Code
1S/C12H10O2S2/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-16-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
InChI Key
XGKGITBBMXTKTE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15015-57-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)