Merck
AMBH5806431A
Ambeed, Inc.
PTZ-343
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥14,200
1 G
¥19,300
5 G
¥48,400
25 G
¥145,100
100 G
¥421,300
ベンダーカタログ番号: A169900-250MG
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥14,200
1 G
¥19,300
5 G
¥48,400
25 G
¥145,100
100 G
¥421,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
343.4
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A169900-250MG
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
sodium 3-(10H-phenothiazin-10-yl)-1-propanesulfonate
Inchi Code
1S/C15H15NO3S2.Na/c17-21(18,19)11-5-10-16-12-6-1-3-8-14(12)20-15-9-4-2-7-13(15)16;/h1-4,6-9H,5,10-11H2,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
InChI Key
VKGYKXFNSKEHED-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/101199-38-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)