Merck
AMBH580641F7
Ambeed, Inc.
3-Amino-2-(trifluoromethyl)propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥30,300
100 MG
¥50,800
250 MG
¥106,700
1 G
¥304,100
ベンダーカタログ番号: A1127788-50MG
¥30,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥30,300
100 MG
¥50,800
250 MG
¥106,700
1 G
¥304,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1127788-50MG
¥30,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(aminomethyl)-3,3,3-trifluoro-1-propanol
Inchi Code
1S/C4H8F3NO/c5-4(6,7)3(1-8)2-9/h3,9H,1-2,8H2
InChI Key
NPIHNNDOYJGIBY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1529181-01-8.html
Synonym
2-(Aminomethyl)-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)