Merck
AMBH47A968BF
Ambeed, Inc.
4-Isopropyl-1H-pyrazol-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,000
250 MG
¥14,400
1 G
¥21,900
5 G
¥58,600
25 G
¥237,900
ベンダーカタログ番号: A736581-100MG
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,000
250 MG
¥14,400
1 G
¥21,900
5 G
¥58,600
25 G
¥237,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
125.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A736581-100MG
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-isopropyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-4(2)5-3-8-9-6(5)7/h3-4H,1-2H3,(H3,7,8,9)
InChI Key
UQTLFNBARWAWIS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/151521-49-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)