Merck
AMBH47A89C94
Ambeed, Inc.
1-Iodo-2,4-dimethyl-3-nitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.06
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-iodo-2,4-dimethyl-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C8H8INO2/c1-5-3-4-7(9)6(2)8(5)10(11)12/h3-4H,1-2H3
InChI Key
BIACWLGCCVBYNE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56404-21-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)