Merck
AMBH47A61826
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,600
5 G
¥28,500
10 G
¥40,700
25 G
¥71,100
100 G
¥212,000
ベンダーカタログ番号: A179079-1G
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,600
5 G
¥28,500
10 G
¥40,700
25 G
¥71,100
100 G
¥212,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A179079-1G
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl (1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H9NO4/c1-16-9(13)6-12-10(14)7-4-2-3-5-8(7)11(12)15/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
JINKRJDUNDRREU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23244-58-8.html
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)