Merck
AMBH47A3509C
Ambeed, Inc.
1-Benzyl-5-nitro-1H-indazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,600
1 G
¥18,400
5 G
¥45,100
10 G
¥80,400
ベンダーカタログ番号: A101064-250MG
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,600
1 G
¥18,400
5 G
¥45,100
10 G
¥80,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A101064-250MG
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-benzyl-5-nitro-1H-indazole
Inchi Code
1S/C14H11N3O2/c18-17(19)13-6-7-14-12(8-13)9-15-16(14)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
InChI Key
KACWEIWGSHNESJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23856-20-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/23856-20-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)