Merck
AMBH324ABCBA
Ambeed, Inc.
1,4-Di(pyridin-4-yl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,900
250 MG
¥13,300
1 G
¥14,400
5 G
¥31,000
25 G
¥122,600
ベンダーカタログ番号: A814723-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,900
250 MG
¥13,300
1 G
¥14,400
5 G
¥31,000
25 G
¥122,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.28
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A814723-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-[4-(4-pyridinyl)phenyl]pyridine
Inchi Code
1S/C16H12N2/c1-2-14(16-7-11-18-12-8-16)4-3-13(1)15-5-9-17-10-6-15/h1-12H
InChI Key
MAWKLXRVKVOYLR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/113682-56-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)