Merck
AMBH324ABCB4
Ambeed, Inc.
Methyl 2-cyano-3-(trifluoromethyl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 2-cyano-3-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H6F3NO2/c1-16-9(15)6-3-2-4-8(7(6)5-14)10(11,12)13/h2-4H,1H3
InChI Key
BNDOWWMAPQBXCJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211596-75-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1211596-75-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)