Merck
AMBH324ABC6B
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-7-methyl-1H-indole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,100
1 G
¥14,000
5 G
¥34,500
10 G
¥58,600
25 G
¥124,600
ベンダーカタログ番号: A777717-250MG
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,100
1 G
¥14,000
5 G
¥34,500
10 G
¥58,600
25 G
¥124,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A777717-250MG
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-methoxy-7-methyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-7-5-9(12-2)6-8-3-4-11-10(7)8/h3-6,11H,1-2H3
InChI Key
YGPVRHHGKCQSIL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61019-05-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)