Merck
AMBH324ABC51
Ambeed, Inc.
1-(((4-Chlorophenoxy)carbonyl)oxy)ethyl isobutyrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,400
250 MG
¥14,800
1 G
¥25,000
ベンダーカタログ番号: A762362-100MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,400
250 MG
¥14,800
1 G
¥25,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.71
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A762362-100MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(((4-chlorophenoxy)carbonyl)oxy)ethyl isobutyrate
Inchi Code
1S/C13H15ClO5/c1-8(2)12(15)17-9(3)18-13(16)19-11-6-4-10(14)5-7-11/h4-9H,1-3H3
InChI Key
XSHOSCHERXEKED-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1622940-14-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)