Merck
AMBH324ABBDD
Ambeed, Inc.
Diethyl 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutarate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,900
1 G
¥12,900
5 G
¥19,300
10 G
¥27,400
25 G
¥46,600
ベンダーカタログ番号: A707624-250MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,900
1 G
¥12,900
5 G
¥19,300
10 G
¥27,400
25 G
¥46,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
318.49
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A707624-250MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
diethyl 3-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy}pentanedioate
Inchi Code
1S/C15H30O5Si/c1-8-18-13(16)10-12(11-14(17)19-9-2)20-21(6,7)15(3,4)5/h12H,8-11H2,1-7H3
InChI Key
PPZUZFQSSULNGN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91424-39-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)