Merck
AMBH324ABB3F
Ambeed, Inc.
N-Methylpiperidine-4-carboxamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,500
250 MG
¥12,900
1 G
¥18,800
5 G
¥51,300
ベンダーカタログ番号: A633174-100MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,500
250 MG
¥12,900
1 G
¥18,800
5 G
¥51,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.66
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A633174-100MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-methyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.ClH/c1-8-7(10)6-2-4-9-5-3-6;/h6,9H,2-5H2,1H3,(H,8,10);1H
InChI Key
FROPXJWLCJOZJK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1903-75-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)