Merck
AMBH324ABAC1
Ambeed, Inc.
4-(5-Fluoro-2-nitrophenyl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,300
250 MG
¥16,200
1 G
¥21,000
5 G
¥47,500
ベンダーカタログ番号: A570203-100MG
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,300
250 MG
¥16,200
1 G
¥21,000
5 G
¥47,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A570203-100MG
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(5-fluoro-2-nitrophenyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H11FN2O3/c11-8-1-2-9(13(14)15)10(7-8)12-3-5-16-6-4-12/h1-2,7H,3-6H2
InChI Key
WGIOZRONRHUWEM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/536977-34-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)