Merck
AMBH324ABAC0
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloro-1,7-naphthyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥32,300
50 MG
¥41,600
100 MG
¥51,900
250 MG
¥81,100
1 G
¥231,700
ベンダーカタログ番号: A570127-25MG
¥32,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥32,300
50 MG
¥41,600
100 MG
¥51,900
250 MG
¥81,100
1 G
¥231,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.04
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A570127-25MG
¥32,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,6-dichloro[1,7]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H4Cl2N2/c9-6-1-2-11-7-4-12-8(10)3-5(6)7/h1-4H
InChI Key
KBPWYDLHQXLSEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1301714-24-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1301714-24-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)