Merck
AMBH324ABAB5
Ambeed, Inc.
3-(1-Pyrrolidylmethyl)benzoic Acid Hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥20,100
250 MG
¥24,800
1 G
¥49,700
ベンダーカタログ番号: A563453-100MG
¥20,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥20,100
250 MG
¥24,800
1 G
¥49,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.72
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A563453-100MG
¥20,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(1-pyrrolidinylmethyl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c14-12(15)11-5-3-4-10(8-11)9-13-6-1-2-7-13;/h3-5,8H,1-2,6-7,9H2,(H,14,15);1H
InChI Key
BORITTZEFSYNFT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/887922-93-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)