Merck
AMBH324AB9E8
Ambeed, Inc.
4-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)-N-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
431.34
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-methoxy-N-(4-methoxyphenyl)-N-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)aniline
Inchi Code
1S/C26H30BNO4/c1-25(2)26(3,4)32-27(31-25)19-7-9-20(10-8-19)28(21-11-15-23(29-5)16-12-21)22-13-17-24(30-6)18-14-22/h7-18H,1-6H3
InChI Key
MARLZALFJNQDEJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/875667-84-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)