Merck
AMBH324AB9C0
Ambeed, Inc.
1-Boc-4-(Cbz-amino)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,300
1 G
¥17,700
5 G
¥47,700
25 G
¥105,200
ベンダーカタログ番号: A455411-250MG
¥13,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,300
1 G
¥17,700
5 G
¥47,700
25 G
¥105,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
334.42
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A455411-250MG
¥13,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 4-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C18H26N2O4/c1-18(2,3)24-17(22)20-11-9-15(10-12-20)19-16(21)23-13-14-7-5-4-6-8-14/h4-8,15H,9-13H2,1-3H3,(H,19,21)
InChI Key
GKBFRLAMTVIDHL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/220394-97-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)