Merck
AMBH324AB993
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥11,800
25 G
¥16,600
100 G
¥37,100
ベンダーカタログ番号: A437122-5G
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥11,800
25 G
¥16,600
100 G
¥37,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.61
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A437122-5G
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8ClFO2/c1-2-13-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
NYURFOITSAPYLU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/137521-81-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)