Merck
AMBH324AB8FB
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-2-naphthaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,600
1 G
¥13,500
5 G
¥26,800
25 G
¥72,000
ベンダーカタログ番号: A377005-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,600
1 G
¥13,500
5 G
¥26,800
25 G
¥72,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A377005-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-methoxy-2-naphthaldehyde
Inchi Code
1S/C12H10O2/c1-14-12-7-10-5-3-2-4-9(10)6-11(12)8-13/h2-8H,1H3
InChI Key
OQDOWNJLYIFTHK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56679-88-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)