Merck
AMBH324AB8B7
Ambeed, Inc.
N-(2,6-Dichloro-4-methoxyphenyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.08
MDL番号:
Iupac Name
N-(2,6-dichloro-4-methoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H9Cl2NO2/c1-5(13)12-9-7(10)3-6(14-2)4-8(9)11/h3-4H,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
YMDULTGLSDMTFL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/136099-55-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/136099-55-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)