Merck
AMBH324AB85F
Ambeed, Inc.
4,4,4-Trihydroxytriphenylmethane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥10,400
25 G
¥14,200
100 G
¥17,900
500 G
¥56,400
1 KG
¥90,400
ベンダーカタログ番号: A306769-5G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥10,400
25 G
¥14,200
100 G
¥17,900
500 G
¥56,400
1 KG
¥90,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
292.33
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A306769-5G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,4',4''-methanetriyltriphenol
Inchi Code
1S/C19H16O3/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,19-22H
InChI Key
WFCQTAXSWSWIHS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/603-44-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)