Merck
AMBH324AB737
Ambeed, Inc.
(2-Amino-4,5-dimethylthiophen-3-yl)(4-chlorophenyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,500
1 G
¥12,400
5 G
¥16,400
25 G
¥35,200
ベンダーカタログ番号: A172152-250MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,500
1 G
¥12,400
5 G
¥16,400
25 G
¥35,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.76
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A172152-250MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2-amino-4,5-dimethyl-3-thienyl)(4-chlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H12ClNOS/c1-7-8(2)17-13(15)11(7)12(16)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,15H2,1-2H3
InChI Key
FZCFEGHYRWGCEB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50508-66-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)