Merck
AMBH324AB730
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥21,900
5 G
¥28,800
25 G
¥75,600
ベンダーカタログ番号: A168187-1G
¥21,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥21,900
5 G
¥28,800
25 G
¥75,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.48
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A168187-1G
¥21,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5BrClFO2/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(10)6(11)3-4/h2-3H,1H3
InChI Key
XRJVAGJSNGAQKU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1160574-62-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1160574-62-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)