Merck
AMBH324AB72E
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-oxo-2,3,6,7-tetrahydro-1H-azepine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥40,700
250 MG
¥62,300
1 G
¥144,000
5 G
¥416,000
ベンダーカタログ番号: A167862-100MG
¥40,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥40,700
250 MG
¥62,300
1 G
¥144,000
5 G
¥416,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A167862-100MG
¥40,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 3-oxo-2,3,6,7-tetrahydro-1H-azepine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-7-5-4-6-9(13)8-12/h4,6H,5,7-8H2,1-3H3
InChI Key
XCBYSHPEYBCENP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/882529-68-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)